Learn More
Thermo Scientific™ Base d’azote de levure Remel™ sans acides aminés
La base d’azote de levure Remel™ sans acides aminés est utilisée pour l’identification de levures sur la base des besoins en acides aminés et en glucides.
Marque: Thermo Scientific™ R459942
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
La base d’azote de levure Remel™ sans acides aminés est utilisée pour l’identification de levures sur la base des besoins en acides aminés et en glucides.
Spécification
Base d’azote de levure sans acides aminés | |
Poudre | |
Milieux de culture | |
500 g |
Pour un usage en laboratoire uniquement