Learn More
Thermo Scientific™ Gélose XLD Remel™
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Description
Gélose Remel XLD : pour l’isolement et la différenciation de pathogènes entériques.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Référence industrielle :USP |
| Description | Gélose XLD |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Gélose |
| Quantité | 500 g |
| Rendement | Pour milieu de 9,0 L |
Pour un usage en laboratoire uniquement