Learn More
Thermo Scientific™ Test rapide d’agglutination latex pour antigènes bactériens Wellcogen™
Description
Détectez immédiatement les antigènes présents dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) humain, le sérum, l’urine ou les hémocultures à l’aide du test rapide d’agglutination latex pour antigènes bactériens Thermo Scientific™ Wellcogen™.
Utilisez cette série de tests latex rapides pour la détection qualitative des antigènes présents dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) suite à une infection par Streptococcus du groupe B, H. influenzae de type B, S. pneumoniae, N. meningitidis des groupes A, C, Y et W135, N. meningitidis du groupe B/E. coli K1.
Le kit peut également être utilisé pour la détection de la plupart de ces antigènes dans le sérum, l’urine ou des surnageants d’hémoculture, et pour la détection de N. meningitidis du groupe B ou d’E. coli K1 pour les cultures sur boîtes.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, proposant des produits à usage manuel, semi-automatisé et entièrement automatisé, ainsi qu’une vaste gamme de milieux et de produits de diagnostic pour offrir rapidement la solution dont vous avez besoin avec la qualité de résultats attendue par votre laboratoire.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Coffret pour antigènes bactériens Wellcogen |
| Marquage CE | Oui |
| Substances à analyser détectables | antigènes dans les liquides corporels |
| Comprend | Streptocoque du groupe B ; H. influenzae de type B ; S. pneumoniae ; N. meningitidis des groupes A, C, Y, W135 ; N. meningitidis du groupe B/E. coli K1 |
| Quantité | 30 tests/kit |