Learn More
Thermo Scientific™ Gélose glucosée à la bile rouge violet (déshydratée) Remel™
La gélose glucosée à la bile rouge violet Remel (déshydratée) est utilisée pour l’isolement sélectif et différentiel des entérobactéries
Marque:  Thermo Scientific™ R455302
273.61 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13426636
  • 256.00€ / 500g
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La gélose glucosée à la bile rouge violet Remel (déshydratée) est utilisée pour l’isolement sélectif et différentiel des entérobactéries
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Référence industrielle : USP.
Poudre
500 g
Gélose glucosée à la bile rouge violet
Milieux de culture
Promotions
Non destiné à un usage IVD.