Learn More
Thermo Scientific™ Kit de groupage de streptocoques Remel™ PathoDxtra™
Élimine le besoin de recourir à une incubation et fournit une solution de groupage de streptocoques plus rapide que l’extraction enzymatique plus traditionnelle.
Marque: Thermo Scientific™ DR0700M
Description
Éliminez la nécessité d’une incubation et proposez une solution de groupage de streptocoques plus rapide que l’extraction enzymatique traditionnelle avec le kit de groupage de streptocoques Thermo Scientific™ PathoDxtra™.
- Améliore l’efficacité du flux de travail — Extraction acide instantanée sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’incubation ou à la reconstitution
- Permet de gagner du temps — Des procédures simples et rapides permettent de lire facilement les résultats
- Réduit les coûts — Identifie tous les groupes de streptocoques cliniquement importants, notamment le groupe D ; aucun réactif supplémentaire requis
- Offre une flexibilité — variantes de kit disponibles pour répondre aux besoins des tests
Inclut :
Kit de groupage de streptocoques PathoDxtra (N° de cat. n° DR0700M) : 3 ml de chacun des types de latex de groupage : A, B, C, D, F et G ; contrôle positif polyvalent, 2,8 ml ; réactif d’extraction 1 : 4 ml ; réactif d’extraction 2 : 4 ml ; réactif d’extraction 3 : 2 x 10 ml ; bâtonnets de mélange ; cartes de réaction jetables
Ensemble de réactifs d’extraction PathoDxtra (N° de cat. n° DR0709M) : Réactif d’extraction 1 : 4 ml ; réactif d’extraction 2 : 4 ml ; réactif d’extraction 3 : 2 x 10 ml ; à utiliser avec le kit de groupage des streptocoques PathoDxtra
Ensemble de réactifs de groupage des streptocoques PathoDxtra (N° de cat. n° DR0710M) : Réactif d’extraction 1 : 4 ml ; réactif d’extraction 2 : 4 ml ; réactif d’extraction 3 : 2 x 10 ml ; bâtonnets de mélange, cartes de réaction jetables ; à utiliser avec des réactifs au latex de groupage des streptocoques PathoDxtra sélectionnés, à acheter séparément
Spécification
Positif | |
Streptocoques bêta-hémolytiques | |
Détection d’immunoessai enzymatique | |
Polyvalent | |
60 tests/kit |
Kit de groupage de streptocoques PathoDxtra™ | |
Kit de test de streptocoques | |
Latex de groupage A, B, C, D, F et G de 3 ml chacun ; contrôle positif polyvalent, 2,8 ml ; réactif d’extraction 1, 4 ml ; réactif d’extraction 2, 4 ml ; réactif d’extraction 3, 2 x 10 ml ; bâtonnets de mélange ; cartes de réaction jetables | |
Groupe A, B, C, D, F et G |
La corrélation entre les tests rapides de groupage des streptocoques et les méthodes de référence est meilleure lorsque seuls des streptocoques qui sont Β-hémolytiques sur une gélose au sang de mouton sont testés. 1, 2, 3, 4