Learn More
Thermo Scientific™ Kit de groupage de streptocoques Remel™ PathoDxtra™
Élimine le besoin de recourir à une incubation et fournit une solution de groupage de streptocoques plus rapide que l’extraction enzymatique plus traditionnelle.
Marque: Thermo Scientific™ DR0702G
100.10 EUR valable jusqu'au 2024-11-01
Utilisez le code promo "21693" pour bénéficier de cette offre.
Description
Éliminez la nécessité d’une incubation et proposez une solution de groupage de streptocoques plus rapide que l’extraction enzymatique traditionnelle avec le kit de groupage de streptocoques Thermo Scientific™ PathoDxtra™.
- Améliore l’efficacité du flux de travail — Extraction acide instantanée sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’incubation ou à la reconstitution
- Permet de gagner du temps — Des procédures simples et rapides permettent de lire facilement les résultats
- Réduit les coûts — Identifie tous les groupes de streptocoques cliniquement importants, notamment le groupe D ; aucun réactif supplémentaire requis
- Offre une flexibilité — variantes de kit disponibles pour répondre aux besoins des tests
Inclut :
Kit de groupage de streptocoques PathoDxtra (N° de cat. n° DR0700M) : 3 ml de chacun des types de latex de groupage : A, B, C, D, F et G ; contrôle positif polyvalent, 2,8 ml ; réactif d’extraction 1 : 4 ml ; réactif d’extraction 2 : 4 ml ; réactif d’extraction 3 : 2 x 10 ml ; bâtonnets de mélange ; cartes de réaction jetables
Ensemble de réactifs d’extraction PathoDxtra (N° de cat. n° DR0709M) : Réactif d’extraction 1 : 4 ml ; réactif d’extraction 2 : 4 ml ; réactif d’extraction 3 : 2 x 10 ml ; à utiliser avec le kit de groupage des streptocoques PathoDxtra
Ensemble de réactifs de groupage des streptocoques PathoDxtra (N° de cat. n° DR0710M) : Réactif d’extraction 1 : 4 ml ; réactif d’extraction 2 : 4 ml ; réactif d’extraction 3 : 2 x 10 ml ; bâtonnets de mélange, cartes de réaction jetables ; à utiliser avec des réactifs au latex de groupage des streptocoques PathoDxtra sélectionnés, à acheter séparément
Spécification
Positif | |
Streptocoques bêta-hémolytiques | |
Détection d’immunoessai enzymatique | |
Groupes A, B, C, D, F et G |
Latex de groupage B PathoDxtra | |
Kit de test de streptocoques | |
Polyvalent | |
60 tests |
La corrélation entre les tests rapides de groupage des streptocoques et les méthodes de référence est meilleure lorsque seuls des streptocoques qui sont Β-hémolytiques sur une gélose au sang de mouton sont testés.1, 2, 3, 4