Learn More
Thermo Scientific™ Disque de nitrocéfine
Il est recommandé d’utiliser le disque imprégné de nitrocéfine dans des procédures qualitatives pour la détection rapide de la production de β-lactamase par certaines bactéries.
Marque: Thermo Scientific™ R211667
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Détectez la production de β-lactamase par Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus spp., Enteroccoccus spp., et par bactéries anaérobies avec le disque de nitrocéfine Thermo Scientific™ Remel™. L'enzyme β-lactamase est produite par divers organismes et responsable de leur résistance à la pénicilline et à la céphalosporine1,2. Depuis lors, des enzymes similaires ayant des spécificités de substrat légèrement différentes ont été identifiées chez diverses espèces bactériennes. Les méthodes de test utilisées pour détecter la β-lactamase comprennent les procédures iodométriques, acidimétriques et chromogènes3,4.
Depuis qu’Abraham et Chain ont confirmé que la production de β-lactamase par des micro-organismes est responsable de la résistance aux antibiotiques, des enzymes similaires ont été identifiées chez diverses espèces. Certaines enzymes hydrolysent sélectivement les antibiotiques de la classe pénicilline (c.-à-d. pénicillinase), d’autres enzymes hydrolysent tous les antibiotiques β-lactamase sauf les carbapénèmes (c.-à-d. céphalosporinase) et certaines enzymes hydrolysent les deux5.
- Prêt à l’emploi : disques imprégnés de nitrocéfine.
- Résultats rapides
- Conforme aux normes CLSI - Normes de performance pour les tests de sensibilité aux disques antimicrobiens – (norme approuvée M2-A8 et M11-A5)
- Facile à interpréter : avec changement de couleur
La céphalosporine nitrocéfine est le substrat utilisé dans ce test. La β-lactamase hydrolyse l’anneau β-lactam de nitrocéfine, ce qui produit de l’acide céphalosporanique6. Ceci entraîne un changement de nitrocéfine jaune pâle en produit rose lors de l’hydrolyse7. Les bactéries aérobies et anaérobies productrices de β-lactamase affectent cette couleur ; les organismes qui ne produisent pas de β-lactamase ne modifient pas la couleur jaune pâle de nitrocéfine dans les limites de temps du test.
Spécification
2°C à 8°C | |
Oui | |
Flacon |
Disques de nitrocéfine | |
Production de bêta-lactamases chez Haemophilus spp., N. gonorrhoeae, M. catarrhalis, les staphylocoques, les entérocoques et les anaérobies | |
25 disques/flacon |