Learn More
Thermo Scientific™ Étalons pour la mesure de la turbidité équivalente McFarland Remel™
Click to view available options
Description:
Kit d’étalons de turbidité (1 de chaque : 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0)
turbidité standard 1,0
turbidité standard 2,0
turbidité standard 3,0
turbidité standard 4,0
Étalon de turbidité 0.5
Étalon de turbidité 5.0
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
L’étalon pour la mesure de la turbidité équivalente Thermo Scientific™ Remel McFarland est conditionné dans une boîte en plastique avec une carte de comparaison visuelle.
- Le tube mesure 15 x 103 mm et s’adapte à la plupart des spectrophotomètres
- La technologie en polystyrène prolonge la durée de conservation
Spécification
Spécification
| Description | Étalon de turbidité 5.0 |
| Taille de la tubulure | 15 x 103 mm |