Learn More
Thermo Scientific™ Gélose MacConkey Remel™
La gélose MacConkey Thermo Scientific™ Remel est utilisée pour l’isolement sélectif et différentiel des bacilles Gram-négatif sur la base de la fermentation du lactose.
Marque:  Thermo Scientific™ R453806
Code produit. 11953262
  • 2395.00€ / 10kg
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La gélose de MacConkey Remel Thermo Scientific™ est destinée à l’isolement sélectif et différentiel des bacilles Gram-négatifs sur la base de la fermentation du lactose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gélose de MacConkey
Poudre
Gélose
10 kg