Learn More
Thermo Scientific™ Violet cristallisé de Gram Remel™
Le violet cristallisé de Gram Thermo Scientific™ Remel est une coloration primaire dans les procédures de coloration de Gram.
50.10€ - 205.00€
Spécification
Type | Cristal violet |
---|---|
Certifications/Conformité | Marquage CE |
Code produit | Marque | Type | Quantité | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Quantité | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11982952
|
Thermo Scientific™
R40052 |
Cristal violet | Pièce | Marquage CE |
50.10€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12663658
|
Thermo Scientific™
R40053 |
Cristal violet | 5/paquet | Marquage CE | N/A | ||||
11914092
|
Thermo Scientific™
R40073 |
Cristal violet | Pièce | Marquage CE |
205.00€
4L |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Le violet cristallisé de Gram Thermo Scientific™ Remel est une coloration primaire dans les procédures de coloration de Gram.
- Pour les procédures qualitatives permettant de différencier les micro-organismes à Gram-positif des micro-organismes à Gram-négatif
- Les colorations de Gram sélectionnées portent le marquage CE
Spécification
Cristal violet | |
Marquage CE |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.