Learn More
Thermo Scientific™ Kit de test de l’antigène du Crysptococcus
Détectez rapidement les antigènes de polysaccharide associés à l’infection par Cryptococcus neoformans à l’aide du kit de test de l’antigène du crysptococcus.
Marque: Thermo Scientific™ R30851501
594.93 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Détectez rapidement les antigènes polysaccharidiques capsulaires associés à une infection par Cryptococcus neoformans à l’aide du kit de test de l’antigène Thermo Scientific™ Remel™ Cryptococcus. En 1963, Bloomfield a signalé la détection d’antigènes de polysaccharide cryptococcique (CPS) dans le sérum et le LCR des patients atteints de cryptococcose1. Dans d’autres tests, les chercheurs ont signalé des réactions de faux positifs dans le sérum des patients présentant un facteur rhumatoïde2,3. En 1983, Stockman et Roberts ont introduit une méthode enzymatique qui incorpore la protéase pour éliminer les facteurs d’interférence dans le sérum4.
La cryptococcose est une infection systémique provoquée par la levure, C. neoformans1. Les réservoirs naturels de C. neoformans sont les matières fécales du sol et des oiseaux. L’inhalation de cellules de levure peut entraîner une infection pulmonaire et éventuellement une maladie disséminée. Les patients présentent souvent une débilitation dévastatrice, en particulier ceux qui souffrent d’un syndrome immunosuppressif. Étant donné que C. neoformans comporte une affinité inhabituelle pour les tissus du système nerveux central, une détection rapide et précoce est essentielle.
- Test sensible
- Test rapide : Les résultats sont obtenus en 5 minutes.
- Facile à identifier : Un test positif est indiqué par une agglutination ou coagulation, et une élimination du latex de test immédiatement après une étape de rotation de 5 minutes, alors qu’un test négatif est indiqué par l’absence d’agglutination ou de coagulation.
- Test semi-quantitatif : La titration correspond à la réciproque de la dernière dilution qui produit un résultat positif (agglutination).
Le kit de test de l’antigène du Cryptococcus intègre l’utilisation de particules de latex sensibilisées par des anticorps monoclonaux IgM murins (souris). L’antigène de polysaccharide cryptococcique (CPS) dans le sérum du patient ou le LCR interagit avec les particules de latex sensibilisées produisant une agglutination visible. L’utilisation d’anticorps monoclonaux IgM et le traitement du sérum avec la protéase réduisent les éventuelles réactions de faux positifs, éliminant ainsi la nécessité d’effectuer un test de latex de contrôle d’accompagnement pour vérifier la spécificité des résultats5-6. Ce test a une valeur diagnostique et pronostique puisque la maladie progressive est généralement accompagnée d’une augmentation des titres d’antigènes. Une titration en baisse est généralement associée à une amélioration clinique, avec ou sans thérapie.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Kit de test de l’antigène du Crysptococcus | |
Antigènes polysaccharidiques associés à l’infection au Cryptococcus neoformans dans le sérum ou le LCR | |
1 latex pour test de flacons, contrôle négatif, contrôle positif, contrôle positif faible, comprimé de protéase, diluant d’échantillons 10x, cartes de réaction, pipette de distribution | |
50 tests/kit |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.