Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiSwab™ Gel Collection and Transport Swabs: Single Swab Amies Charcoal
Thermo Scientific™ Remel BactiSwab Gel Collection and Transport Swabs provide excellent recovery for a wide range of bacteria, including anaerobes.
Marque: Thermo Scientific™ R723040
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Thermo Scientific™ Remel BactiSwab Gel Collection and Transport Swabs provide excellent recovery for a wide range of bacteria, including anaerobes.
Les écouvillons à tige en plastique à embout en rayonne sont montés dans le bouchon d’un tube en plastique translucide avec chambre en spirale contenant du milieu de transport gélosé avec ou sans charbon.- Recommandé pour la récupération de Neisseria gonorrhoeae
- Tige en plastique simple
- Bouchon noir
- Tube à fond rond pour faciliter une mise en rack et moulage lisse permettant d’assurer la solidité et l’intégrité
- Emballage exclusif à fermeture éclair pour une performance optimale des milieux
- Bouchon à code couleur avec jupe de protection
- Embout d’écouvillon en rayonne inerte et non toxique pour une bonne récupération et absorption des échantillons
Spécification
Tube | |
Noir | |
500/paquet | |
Plastique |
Amiès avec charbon | |
Amiès avec charbon | |
1 tube/enveloppe |