Learn More
Thermo Scientific™ Encre Remel™ BactiDrop India
L’encre Remel BactiDrop India est destinée à l’examen microscopique de microorganismes encapsulés.
Marque:  Thermo Scientific™ R21518
152.94 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23263" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : Poids : 1.02060kg
Code produit. 12729240
  • 159.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-08-2024
Description
L’encre Remel BactiDrop India est destinée à l’examen microscopique de microorganismes encapsulés.
Alertes de commande : Fournis dans des ampoules écrasables logées dans une gaine protectrice en plastique avec une pointe de distribution compte-gouttes pratique.
Spécification
Spécification
0,75 ml/ampoule
Encre BactiDrop India
50 boîtes