Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ Strep
La Strep Thermo Scientific™ Remel BactiCard est utilisée pour l’identification présumée des streptocoques et des genres associés à l’aide de la technologie enzymatique.
Marque: Thermo Scientific™ R21112
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La Strep Thermo Scientific™ Remel BactiCard est utilisée pour l’identification présumée des streptocoques et des genres associés à l’aide de la technologie enzymatique.
Spécification
Positif, négatif | |
Oui | |
Bacticard pour les tests de streptocoques | |
1 kit | |
Staphylococcus aureus |
BactiCard™ Strep | |
Facteur d’agglutination et protéine A | |
Détection d’immunoessai enzymatique | |
25 tests/kit |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.