Learn More
Thermo Scientific™ Kit Remel™ BactiCard™ Candida
Le kit Thermo Scientific™ Remel BactiCard Candida est utilisé pour l’identification présumée de Candida albicans à l’aide de la technologie enzymatique.
Marque: Thermo Scientific™ R21106
Description
Le kit Thermo Scientific™ Remel BactiCard Candida est utilisé pour l’identification présumée de Candida albicans à l’aide de la technologie enzymatique.
- À utiliser dans des procédures qualitatives pour l’identification présomptive de Candida albicans par la détection rapide de L-Proline aminopeptidase et Β-galactosaminidase
- Résultats obtenus en 30secondes
- Le 4-méthylumbelliferyl-N-acétyl-Β-D-galactosaminide en présence de l’enzyme Β-galactosaminidase libère 4-méthylumbelliférone, un composé hautement fluorescent détectable par la lumière ultraviolette
- L-Proline aminopeptidase hydrolyse l-Proline-Β-napthylamide et réagit avec le développeur de couleurs pour former une couleur rouge. Si les PRO et MUGAL sont tous deux positifs, alors C. albicans est présent. Le produit est prêt à l’emploi et aucune préparation supplémentaire n’est nécessaire
Comprend :
Cartes de test, liquide réhydratant, développeur de couleurs, réactif Mugal et bâtonnets d’applicateur.
Specifications
Conserver dans son emballage d’origine entre 2° et 8°C jusqu’à ce qu’il soit utilisé. | |
BactiCard™ Candida | |
25 tests/kit |
Safety and Handling
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Pour diagnostics in vitro