Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination Remel™, salmonelles O
Utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de salmonelles par test d‘agglutination sur lame et / ou tube.
Marque: Thermo Scientific™ R30958601
120.69 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les sérums pour test d’agglutination Remel, Salmonella O, sont utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et/ou tube.
- Sérums de premier choix également utilisés comme contrôles positifs pour les suspensions colorées de Salmonella
Spécification
Positif | |
antigènes O somatiques de souches de Salmonelles par épreuve d‘agglutination sur lame et/ou tube | |
Groupe B | |
2 mL |
Salmonella O facteur 27 (groupe B) | |
Sérums agglutinants | |
2 ml/flacon | |
Salmonella O |