Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination Remel™, salmonelles O
Utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de salmonelles par test d‘agglutination sur lame et / ou tube.
Marque:  Thermo Scientific™ R30959101
120.69 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12663648
  • 125.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les sérums pour test d’agglutination Remel, Salmonella O, sont utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et/ou tube.
  • Sérums de premier choix également utilisés comme contrôles positifs pour les suspensions colorées de Salmonella
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Positif
antigènes O somatiques de souches de Salmonelles par épreuve d‘agglutination sur lame et/ou tube
Groupe Q
2 mL
Salmonella O facteur 39 (groupe Q)
Sérums agglutinants
2 ml/flacon
Salmonella O