Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination Remel™, salmonelles O
Utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de salmonelles par test d‘agglutination sur lame et / ou tube.
Marque: Thermo Scientific™ R30957801
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les sérums pour test d’agglutination Remel, Salmonella O, sont utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et/ou tube.
- Sérums de premier choix également utilisés comme contrôles positifs pour les suspensions colorées de Salmonella
Spécification
Positif | |
antigènes O somatiques de souches de Salmonelles par épreuve d‘agglutination sur lame et/ou tube | |
Groupe H | |
2 mL |
Salmonella O facteur 14 (groupe H) | |
Sérums agglutinants | |
2 ml/flacon | |
Salmonella O |