Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination Remel™, salmonelles O
Utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de salmonelles par test d‘agglutination sur lame et / ou tube.
Marque: Thermo Scientific™ R30957201
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.00200kg
Description
Les sérums pour test d’agglutination Remel, Salmonella O, sont utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et/ou tube.
- Sérums de premier choix également utilisés comme contrôles positifs pour les suspensions colorées de Salmonella
Spécification
Positif | |
antigènes O somatiques de souches de Salmonelles par épreuve d‘agglutination sur lame et/ou tube | |
Groupe C2 | |
2 ml |
Salmonelles O facteur 8 (groupe C2) | |
Sérums agglutinants | |
2 ml/flacon | |
Salmonella O |