Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination, Salmonella O/Vi
Identifiez sérologiquement les antigènes O/Vi somatiques de souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et/ou tube à l’aide de sérums agglutinants, Salmonella O/Vi.
Marque: Thermo Scientific™ R30957401
140.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23263" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
Identifiez sérologiquement les antigènes O/Vi somatiques de souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et/ou tube à des fins épidémiologiques et diagnostiques à l’aide du sérum agglutinant Thermo Scientific™ Remel™, Salmonella O/Vi. Les sérums sont absorbés pour éliminer les agglutinines d’autres antigènes de Salmonella et l’α agglutinine de ‘paracolon’. Les sérums d’agglutination somatique Salmonella (série ZC) sont destinés à l’identification des antigènes O/Vi.
Les tests sérologiques sont basés sur le fait que les anticorps du sérum, produits suite à l’exposition aux antigènes bactériens, agglutinent les bactéries porteuses d’antigènes homologues.
Le genre Salmonella est classifié dans le système Kauffmann-White en sérotypes selon les combinaisons d’antigènes somatiques (O) et flagellaires (H), identifiés par les tests d’agglutination1. Les sérums agglutinants doivent être utilisés dans les tests de confirmation, mais peuvent également être utilisés avec une précaution appropriée lors des tests de sélection2. Ces tests simples détectent rapidement des antigènes bactériens spécifiques pour l’identification, le regroupement et/ou le typage de Salmonella et d’autres micro-organismes d’origine alimentaire. Ceci intègre des sérums agglutinants pour l’identification des antigènes somatiques O/Vi de Salmonella (groupes A-S), permettant ainsi l’identification rapide, précise et fiable des souches de Salmonella.
- Prêt à l’emploi : Réactifs liquides dans des flacons de 2 ml
- Rapide : Résultats obtenus en 1 minute
- Facile à interpréter : L’agglutination visible indique un résultat positif
- Moins d’échantillons requis
Chaque kit contient un flacon d’antisérums (2 ml) conservé avec 0,5 % de phénol ou 0,1 % d’azoture de sodium. Les sérums sont produits dans les lapins.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Positif | |
antigènes O somatiques de souches de Salmonelles par épreuve d‘agglutination sur lame et/ou tube | |
Polyvalent | |
2 ml |
Salmonella O/Vi | |
Sérums agglutinants | |
2 ml/flacon | |
Salmonella O/Vi |