Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination Remel™, salmonelles O polyvalente, groupes A à G
Utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de salmonelles par test d‘agglutination sur lame et / ou tube.
132.00€ - 144.00€
Spécification
Coffrets de témoins | Positif |
---|---|
Substances à analyser détectables | Antigènes O de souches de Salmonelles par épreuve d‘agglutination sur lame et/ou tube |
Type | Sérums agglutinants |
Matériau | Polyvalent |
Type d’emballage | 2 ml/flacon |
Code produit | Marque | Description | Substances à analyser détectables | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Substances à analyser détectables | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12627499
|
Thermo Scientific™
R30858101 |
Salmonelles O polyvalente (groupe A à G) | Antigènes O de souches de Salmonelles par épreuve d‘agglutination sur lame et/ou tube | 2 mL |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11993322
|
Thermo Scientific™
R30858201 |
Salmonelles O polyvalente (groupe A à S) | Antigènes O de souches de Salmonelles par épreuve d‘agglutination sur lame et/ou tube | 2 ml |
144.00€
2mL |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les sérums pour test d’agglutination Remel, Salmonella O, sont utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et/ou tube.
- Sérums de premier choix également utilisés comme contrôles positifs pour les suspensions colorées de Salmonella
Spécification
Positif | |
Sérums agglutinants | |
2 ml/flacon | |
Salmonella O |
Antigènes O de souches de Salmonelles par épreuve d‘agglutination sur lame et/ou tube | |
Polyvalent | |
2 mL |