Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination Remel™, salmonelles H
Utilisés pour l’identification des antigènes H flagellaires des souches de Salmonella par test d‘agglutination sur lame et/ou tube.
Marque: Thermo Scientific™ R30163301
127.95 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les sérums pour test d’agglutination Remel, Salmonella H sont utilisés pour l’identification des antigènes H flagellaires des souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et / ou tube.
- Sérums de premier choix également utilisés comme contrôles positifs pour les suspensions colorées de Salmonella
Spécification
Positif | |
Oui | |
Sérums agglutinants | |
2 ml |
Salmonella H (1, 2) | |
antigènes H flagellaires de souches de salmonelles par test d’agglutination sur lame et / ou tube | |
2 ml/flacon | |
les Salmonella |