Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination Remel™, Neisseria meningitidis
Pour l’identification sérologique de N. meningitidis par test d’agglutination rapide des lames et procédures CIE.
Marque: Thermo Scientific™ R30167001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les sérums pour test d’agglutination Remel sont utilisés pour l’identification sérologique de N. meningitidis par test rapide d’agglutination sur lame et par les procédures de CIE.
Spécification
Neisseria meningitidis ; Groupe D | |
N. meningitidis par agglutination rapide des lames et procédures CIE | |
Groupe D |
Oui | |
Kit de test de Neisseria Meningitidis | |
Neisseria Meningitidis |