Learn More
Thermo Scientific™ Sérums agglutinants pour test d’agglutination Remel™, E. coli polyvalent
Utilisé pour l’identification sérologique d’E. coli par un test sur lame et/ou dans un tube d’agglutination.
Marque: Thermo Scientific™ R30955001
133.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sérums d’agglutination Remel, l’E. coli polyvalent est utilisé pour l’identification sérologique d’E. coli par des tests d’agglutination par lames et / ou par tubes.
Spécification
E. coli polyvalent 3 (types O86, O114, O125, O127, O128) | |
Sérums agglutinants | |
2 ml |
E. coli | |
2 ml/flacon |