Learn More
Gilson™ Boîte de recharge de pointes pour pipettes pour Pipetman™
Rechargez votre boîte standard de pointes pour pipettes Pipetman™ diamond simplement et rapidement avec une boîte complète de nouvelles pointes autoclavables. Les boîtes de recharge de pointes pour pipettes Gilson™ pour Pipetman™ sont autoclavables.
Marque: Gilson™ F167012
52.14 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Moyen le plus rapide pour recharger un portoir vide (vendu séparément)
- Utilise 70 % de plastique en moins
- Recyclables
- Facile à stocker
- Économique et pratique.
- Entièrement autoclavables
- Disponibles en trois tailles :
- 0,1 - 2,0 μl
- 2 - 2000°μl
- 100 - 10000°μl
Spécification
Pointe de pipette | |
Autoclavable | |
0,008 mu;l, minus; 0,05 à minus; 0,025 mu;l | |
Manipulation de liquides | |
960/boîte | |
Oui |
100 à 1000 mu;l | |
DL10 | |
4,5cm | |
Recharge | |
Gilson™ Pipetman™, Gilson™ Pipetman™ P2N, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2, Gilson™ Pipetman™ P10M, Gilson™ Pipetman™ P2, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2N, Gilson™ Pipetman™ | |
Polypropylène |