Learn More
Gilac™ Reinforced Stacking and Nesting Container
Reinforced Stacking and Nesting Container is designed for intensive use and extreme handling conditions; it's stackable and nestable by a quarter turn.
123.00€ - 152.00€
Spécification
Type | Storage Tote |
---|---|
Matériau | HDPE |
Couleur | Blanc |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17998861
|
Gilac™
G169321 |
60 L |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17938671
|
Gilac™
G170521 |
100 L |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Reinforced containers for intensive use and extreme handling conditions.
- Stackable and nestable by a quarter turn.
- Highly durable.
- Suitable for a number of different uses in the food processing, fishmonger, butchery, charcuterie, dairy and waste collection industries.
Spécification
Storage Tote | |
HDPE | |
Blanc | |
Rectangulaires |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilac™ Reinforced Stacking and Nesting Container