Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone renforcé
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
5 mm
12,5 mm
16,0 mm
Diamètre (métrique) externe:
8,0 mm
11,4 mm
18,9 mm
25,6 mm
Pression maximale:
30 bars
40 bars
60 bar
Épaisseur (métrique):
2,5 mm
3,2 mm
4,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Autoclavables
- Aspect brillant
- Translucide et flexible
- Conforme aux exigences de la FDA (denrées alimentaires)
- Applications : pharmaceutique, travail à haute pression et température élevée, biotechnologie et aérospatial
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Approuvé FDA, BFR et WRAS |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 12,5 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 18,9 mm |
| Longueur totale (métrique) | 25 m |
| Épaisseur (métrique) | 3,2 mm |
| Pression maximale | 30 bars |