missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Étagère renforcée

S’utilise avec : KMF 720

Marque:  BINDER™ 8012-1493

Code produit. 16444269

  • 657.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Renforcé
  • Positionnée au niveau inférieur
  • Charge maximale de 67 kg
  • Comprend un accessoire supplémentaire pour le fonctionnement du dispositif de mélange, du dispositif d’agitation ou du système de flacons rotatifs
Spécification

Spécification

Étagère renforcée - placée au niveau inférieur, charge max. de 45 kg, avec accessoire supplémentaire pour le fonctionnement du dispositif de mélange, du dispositif d’agitation ou du système de flacon rotatif
67 kg
Accessoire ; Étagère
Chambres BINDER KMF 720
Stainless Steel
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions