Learn More
Brady™ Panneau d’avertissement en PP renforcé
14.65€ - 26.55€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | PP |
Quantité | 1 de chaque |
Description | PP renforcé |
À utiliser avec (application) | Large gamme d’applications, à l’intérieur comme à l’extérieur |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10410884
|
Brady™
252201 |
315 mm |
26.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10694725
|
Brady™
252200 |
200 mm |
14.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Panneaux produits dangereux• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières inflammables
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
Large gamme d’applications, à l’intérieur comme à l’extérieur | |
-40°C à 120°C | |
Attention : Matières inflammables | |
Noir sur jaune |
PP | |
PP renforcé | |
0,369 mm | |
Triangulaire | |
Panneau d’avertissement |