Learn More
Brady™ Panneaux d'avertissement de sécurité en PP renforcé
Marque: Brady™ 252217
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux d'avertissement• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal danger général
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
Utilisé pour tout un éventail d’applications intérieures et extérieures | |
0,369 mm | |
-40°C à 120°C | |
Pictogramme Avertissement de zone de danger - ! | |
Noir sur jaune |
PP | |
PP renforcé | |
178 mm | |
315 mm | |
Triangulaire | |
Panneau d’avertissement de sécurité |