Learn More
Brady™ Panneaux d’avertissement Attention surface chaude en PP renforcé
Marque: Brady™ 223389
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux d'avertissement• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal haute température
Spécification
PIC 315-TRI 100-B7527 | |
1 de chaque | |
Panneaux d’avertissement Attention surface chaude | |
0,369 mm | |
-40°C à 120°C | |
Pictogramme ATTENTION Surface chaude | |
Noir sur jaune |
PP | |
PP renforcé | |
100 mm | |
100 mm | |
Triangulaire | |
Panneaux d’avertissement : Attention surface chaude |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneaux d’avertissement Attention surface chaude en PP renforcé > Hauteur : 100mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu