Learn More
BINDER™ Chambre intérieure renforcée
Reinforced inner chamber for climate chambers and cooling incubation chambers.
Marque:  BINDER™ 8012-2527
Code produit. 30238383
  • 1204.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Reinforced inner chamber for bulky and heavy samples.
  • Weight capacity ranged from 100 to 200 kg, depending on model.
Spécification
Spécification
KBF PRO 720
Acier inoxydable
Rack de chambre
200 kg
Nom du produit
BINDER™ Chambre intérieure renforcée > For use with KBF PRO 720