Learn More
Thermo Scientific™ Reinforced Clostridial Medium (RCM) (Dehydrated)
Code produit. 10341383
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10341383
Marque: Thermo Scientific™ CM0149B
Enumerate and cultivate clostridia and other anaerobes occurring in food and pathological samples with this medium.
Cultivate and enumerate clostridia and other anaerobes occurring in food and pathological samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Reinforced Clostridial Medium. A semi-solid, highly nutritious medium can be used as an enrichment medium to optimize the growth of clostridia before sub-culturing to solid agar.
Utilisez le milieu clostridial renforcé (RCM) pour l’isolement et la culture d’organismes anaérobies présents dans un éventail de milieux, y compris les denrées alimentaires et les échantillons pathologiques.
  • Fertilité supérieure : le milieu a produit le plus grand nombre d’organismes viables par rapport aux autres milieux testés par Hirsch et Grinstead 1
  • Différentiel : peut être transformé en milieu différentiel pour les clostridia sulphito-réducteurs par l’ajout de sulfite de sodium et de citrate ferrique2
Le milieu clostridial renforcé (RCM) a été conçu par Hirsch et Grinstead1 pour la culture et le dénombrement des clostridia. Ils ont démontré que le milieu est plus fertile et permet d’initier la croissance à partir de petits inocula plus facilement que cinq autres milieux testés. Lors d’une autre comparaison, le plus grand nombre d’organismes viables a servi de critère et, à nouveau, le RCM s’est révélé supérieur. Par rapport au milieu à l’infusion de rate de Mundt et Jones3, le RCM à permis d’obtenir un comptage un peu plus élevé (Gibbs et Hirsch4).
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 10°C à 30°C
Description Milieu clostridial renforcé (RCM) (déshydraté)
Forme Poudre
Type de milieu Milieu clostridial renforcé
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Quantité 500 g
For Laboratory Use Only