Learn More
Étalon de pression de vapeur Reid ASTM D 4953A, 323A (valeur nominale : 84,41 kPa), Paragon Scientific™
Matériau de référence certifié pour l’essai de carburant pour l’étalonnage et la vérification des instruments de laboratoire utilisés pour l’essai de produits pétroliers et dérivés en ce qui concerne la pression de vapeur, ASTM D5191
Marque: Paragon Scientific CRM-VPGA
Description
- Fabriqués conformément aux méthodes d’essai ASTM / EN ou IP
- Certifié par la méthode Round-robin par des laboratoires d’essai indépendants
- Assure une bonne corrélation interlaboratoire
- Fourni dans un emballage de sécurité inviolable conforme à la norme UN
- Format 250 ml
- Durée de conservation de 12 mois
Spécification
250 mL | |
UN 1203 |
Sécurité et traitement
- 250ML CRM-VPGA Fuels Testing Certified Reference Material
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.,Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.,Éviter le rejet dans l'environnement.,Éviter le rejet dans l'environnement.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.,Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.,Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./,EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./,EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: gasoline
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.