Learn More
Reichert™ Réfractomètres portatifs ultra-durables Reichert™ Rhino
Spécialement conçu pour une usine robuste et une utilisation sur le terrain. Étanche à l’eau selon l’indice IP67, étanche à la poussière et résistant aux chocs
294.00€ - 296.00€
Spécification
Type | Réfractomètre portatif ultra-durable |
---|---|
À utiliser avec (application) | Aliments et boissons, produits chimiques, pharmaceutiques et fluides de coupe industriels |
Code produit | Marque | Précision | Scale Range | Incréments | Indice de réfraction | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Scale Range | Incréments | Indice de réfraction | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10309714
|
Reichert™
137531L0 |
± 0,25 | 0 à 50 Brix | 0,25% | 1.333to1.42 |
294.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10546475
|
Reichert™
137530L0 |
± 0,2 | 0 à 30 Brix | 0,2 et 0,5 | 1.333to1.3811 |
296.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10481825
|
Reichert™
137533L0 |
± 0,2 | 50 à 90 Brix | 0,2 % | 1.4201to1.5177 |
296.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Conçu spécifiquement pour une utilisation robuste en usine et sur le terrain : résistance à l’eau certifiée IP67, étanche aux poussières et résistant aux chocs
- Avec la compensation automatique de température, les tableaux de correction de la température ne sont plus nécessaires
- Les optiques et les échelles de l’instrument sont scellées de façon permanente à l’intérieur du corps du réfractomètre
- Les échelles agrandies disposent de repères et de divisions faciles à lire pour des mesures réelles et des résultats précis
- Les modèles sont proposés avec des échelles Brix de 0-30, 0-50 et 50-90 degrés
Informations sur la commande
Le modèle Rhino pour le test de fluides industriels est aussi disponible, voir réf.RE-10440.
Spécification
Réfractomètre portatif ultra-durable | |
Aliments et boissons, produits chimiques, pharmaceutiques et fluides de coupe industriels |