Learn More
Reichert™ Réfractomètres pour tests de fluides industriels
Click to view available options
:
Plage d’IR de 1,3330 à 1,3860 nD
Description
Includes
- Mallette de transport en plastique durable
- Pipettes d’application d’échantillon
- Clé de réglage d’étalonnage
Les testeurs portatifs sont parfaits pour les applications telles que les liquides de refroidissement et les lubrifiants métallurgiques, les fluides de traitement thermique, les liquides hydrauliques, la mousse extinctrice et les bains de galvanoplastie.
- La compensation automatique de température fournit des mesures précises sans tableaux de correction ni mesure de la température
- Plage de compensation de températures, 15°C à 38°C (59° à 100°F)
- Grandes échelles faciles à lire et profondeur de champ
- Portatif : aucune batterie ni aucun cordon d’alimentation nécessaire
- Boîtier robuste, résistant aux produits chimiques
Modèle IFT10HP
- Instrument optique haute précision avec échelle 0-10 améliorée à incréments 0,1 pour tester les fluides et lubrifiants de coupe et de broyage synthétiques à faible concentration
- Oculaire focalisable 10X
- Les composants optiques en verre antireflet à revêtement améliorent l’éclairage et le contraste de la ligne d’ombre
- Boîtier étanche et oculaire ; étanche à l’eau selon l’indice IP67 et étanche à la poussière
- Le boîtier en polycarbonate noir réduit la lumière parasite
- L’échelle arbitraire 0-30 est divisée en incréments de 0,5 ; précision à ±0,25 %
- Oculaire à grande profondeur de champ
- Conçu pour une utilisation en atelier de production ; résistant aux chocs pour résister à des chutes répétées de trois pieds
Garantie
Un an
Spécification
Spécification
| Scale Range | 0 à 30 Brix |
| Indice de réfraction | 1.33to1.38 |
| Étalonnage | Eau distillée |
| Précision | ± 0,2 |
| Incréments | 0,5% |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les applications telles que les liquides de refroidissement et les lubrifiants métallurgiques, les fluides de traitement thermique, les liquides hydrauliques, la mousse extinctrice et les bains de galvanoplastie |
| Comprend | Mallette de transport en plastique durable, pipettes d’application d’échantillons, clé de réglage d’étalonnage |
| Compensation thermique | 15°C à 38°C |