Learn More
Reichert™ Réfractomètre numérique portatif AR200™
Code produit. 10258174
Click to view available options
Comprend:
Réfractomètre AR200
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10258174
Marque: Reichert™ 13950000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Requires
Quatre piles AAA
Réfractomètre numérique léger conçu pour les domaines de l’alimentation, des boissons, de l’agriculture, des fluides industriels, des produits chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, médicaux et plastiques
À utiliser en laboratoire ou sur le terrain pour les liquides transparents ou translucides ou les semi-solides.
  • Mesure automatiquement l’indice de réfraction de 1,3300 à 1,5600 avec une précision de ± 0,0001 et le pourcentage de matière sèche (Brix) de 0 à 95 degrés avec une précision de ± 0,1 ; meilleur que la plupart des réfractomètres de paillasse Les résultats s’affichent instantanément sur l’écran LCD à mesure directe et peuvent être stockés dans une mémoire à 225 points de données (récupérables à l’aide du logiciel IR Link-Up facultatif [13-975-130])
  • Étalonnez avec un point de consigne à eau distillée ou utilisez jusqu’à quatre points d’étalonnage personnalisables pour une conformité totale aux normes NIST™
Précis
  • Dispose d’un prisme durci en verre à revêtement spécial conçu pour résister aux rayures, même pour les échantillons présentant une teneur en solides très élevée
  • L’imagerie matricielle à balayage linéaire et à 3600 cellules permet d’obtenir une précision de ± 0,0001nD, 0,1 % Brix
  • Les capteurs de température et la compensation automatique de température (15°C à 40°C [59°F à 104°F] par ICUMSA, définissables par l’utilisateur à des échelles personnalisées) améliorent la précision de la mesure
  • Le mode d’arrêt / de veille automatique prolonge la durée de vie de la batterie ; détection de batterie faible intégrée
Durable
  • Le prisme est entouré d’un puits en acier inox ; les éléments optiques et de détection sont montés sur un cadre en diecast robuste et entièrement scellé
  • Le boîtier en résine thermoplastique Valox™ moulé et entièrement scellé fournit une protection de l’environnement et une résistance chimique ; tests de chute de 36 po. (91,4 cm)
Logiciel AR200
  • Inclut un étalonnage à point unique ou multipoint, quatre modes de mesure (RI, RI à compensation de température, Brix, Brix-TC) et un contrôle de contraste réglable
  • Le port IR permet des communications bidirectionnelles avec un ordinateur personnel s’il est utilisé avec le pack de communications IR facultatif (13-975-130) pour la récupération et la programmation des données stockées sur trois canaux définis par l’utilisateur au maximum
Informations sur la commande
Dimensions : 7 L x 3,75 W x 1,37 po H (17,8 x 9,5 x 4 cm) ; poids net : 14 oz (408 g).
Certifications
Certification CE
Spécification
Type Réfractomètre numérique portatif léger
Scale Range 0 à 95 Brix
Indice de réfraction 1.33to1.56
Étalonnage Point de consigne ou point de consigne / intervalle définissable par l’utilisateur
Précision 0,1%
Résolution 0.0001nD
À utiliser avec (application) À utiliser en laboratoire ou sur le terrain pour les liquides transparents ou translucides ou les semi-solides
Comprend Réfractomètre AR200
Certifications/Conformité CE
Poids (impériale) 14 oz
Poids (métrique) 408 g
Dimensions (L x l x H) 7 x 3,75 x 1,37 in (178 x 90 x 35 mm)
Hauteur (impériale) 1,37 in
Hauteur (métrique) 35 mm
Longueur (impériale) 7 po
Longueur (métrique) 178 mm
Largeur (impériale) 3,75 in
Largeur (métrique) 90 mm