Learn More
Ismatec™ Entraînement de pompe numérique REGLO-ZS
Programmez la pompe pour distribuer les liquides par débit, volume, durée ou nombre de cycles de distribution.Les entraînements de pompe numérique Ismatec™ REGLO-ZS sont de conception modulaire.
Marque: Ismatec™ 78018-50
3907.97 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Distribution anti-gouttes ; programmation de la pompe pour aspirer le liquide restant
- L’interface RS-232 permet la commande depuis un PC
- Les têtes de pompe à entraînement magnétique fournissent une alimentation en liquide régulière, précise et constante
- Contrôlez la vitesse et la mise sous / hors tension à distance via un signal analogique
- Les têtes scellées hermétiquement et couplées
- magnétiquement offrent un pompage sans
- fuite ni contamination
- Sélectionnez parmi 19 têtes de pompe : différents matériaux résistants aux produits chimiques supportent de nombreux liquides
- Approuvé pour un usage continu
- Pompage par vitesse d’entraînement (tr/min)
- Pompage par débit (ml/min)
- Distribution par volume (ml)
- Distribution par temps (0,1 s jusqu’à 999 heures)
- Distribution par volume dans un délai prédéfini
- Distribution par intervalle par volume avec une pause
- Distribution par intervalle par durée avec une pause
- Réglage du nombre de cycles de distribution
- Réglage du temps de pause (de 0,1 s à 999 heures)
- Aspiration retour pour une distribution anti-gouttes
- Sens de rotation réversible (uniquement pour les têtes de pompe de type cavité)
- Pour débit (ml/min)
- Pour volume de distribution (ml)
Spécification
Compatibilité CE (EN 61326-1/EN 61010-1) | |
LED | |
0,85 à 32 ml/min | |
50 à 5000 tr/min | |
Câble de connexion aimanté, soupape antiretour (PP) x 1, manuel d’utilisation, cordon d’alimentation avec prise CEI 320 secteur à connecteur femelle spécifique au pays x 1, unité de contrôle numérique REGLO-ZS avec entraînement séparé, pinces pour tubulure x 2 | |
DC | |
5°C | |
66,04 mm | |
81,28 mm | |
140 W |
Vitesse variable | |
IP30 | |
75 psi (différentiel) | |
Oui | |
Entraînement de pompe numérique REGLO-ZS | |
40°C | |
175 x 65 x 80 mm | |
175,26 mm | |
0,7 kg | |
50 Hz |