Learn More
WTW™ Ensemble de régénération pour WTW™ StirrOx™ G
Marque: WTW™ 202710
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.12700kg
Description
Kit d'entretien pour sonde H, comprend 3 membranes, 50mL d'électrolyte, kit de nettoyage anode/cathode• Pour Stirrox G
• Kit d'entretien
• Kit d'entretien Stirrox G
Spécification
Capteur d’oxygène StirrOx™ G | |
Kit de régénération | |
Électrolyte, solution de nettoyage, membrane en feuille à 3 têtes interchangeables et broyage |