Learn More
Thermo Scientific™ Options de portes pour réfrigérateur et congélateur
Personnalisez les configurations de votre réfrigérateur et de votre congélateur pour mieux répondre aux besoins du laboratoire grâce à ces options de portes pour réfrigérateur et congélateur.
Marque:  Thermo Scientific™ 7118
Code produit. 11914286
  • 411.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Les options de portes doivent être spécifiées au moment de la commande.
Description
Description
Personnalisez les configurations de votre réfrigérateur et de votre congélateur pour mieux répondre aux besoins du laboratoire grâce aux options de portes pour réfrigérateur et congélateur Thermo Scientific™ qui incluent des portes en verre et en verre chauffé, pivotantes à droite ou à gauche.
Pour une utilisation avec les séries Thermo Scientific Forma, Jewett, Puffer Hubbard et Revco. La plupart des réfrigérateurs sont équipés de série de portes pleines, sauf indication contraire. Il est possible de demander des portes en verre à double vitrage au moment de la commande. Pour plus d’informations sur les portes en verre chauffantes, veuillez contacter votre responsable de compte.
  • Portes en verre de série sur certains réfrigérateurs pour banques de sang, chromatographie et pharmacie
  • Portes en verre coulissantes de série sur tous les modèles de 1 297 L (45,8 pi3)
  • Disjoncteur de taille supérieure pouvant être nécessaire avec les modèles dotés de portes en verre chauffantes qui augmentent l’ampérage
Informations de commande :
Les options de portes doivent être spécifiées au moment de la commande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Porte pour réfrigérateur et congélateur, en verre
1297 L
Verre
4,7 pi.cu. (133 L) Forma™, Jewett, Puffer Hubbard™
45,8 pied cube
Verre
Droite
Promotions
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.