Learn More
Thermo Scientific™ Module d’alarme à distance, pour réfrigérateurs et congélateurs
Répondez aux besoins d’applications spécifiques grâce à ces alarmes pour réfrigérateur et congélateur, proposées dans une grande variété de styles.
371.00€
Spécification
Type | Alarme pour réfrigérateur et congélateur |
---|---|
Matériau de la hotte | Métal |
Finition externe | Peint |
Certifications/Conformité | CE |
À utiliser avec (équipement) | Réfrigérateurs et congélateurs Thermo Scientific™ |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13594930
|
Thermo Scientific™
6903 |
Module de temporisation de l’alarme |
371.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Répondez aux besoins d’applications spécifiques avec les alarmes pour réfrigérateur et congélateur Thermo Scientific™, alarmes en option pour réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire. Ces alarmes sont disponibles dans une grande variété de styles.
Module de temporisation de l’alarme
- Élimine les alarmes potentiellement nuisibles dues à des événements intermittents ou transitoires, par exemple la foudre ou les brèves coupures de courant
- Temporisation réglable qui envoie uniquement un signal au système d’alarme/de surveillance lorsqu’un état d’alarme se prolonge pendant une durée prédéterminée
- Minuterie numérique pouvant être paramétrée de 0,5 à 32 minutes
- Alarme rouge qui clignote pour indiquer un événement transitoire ; elle doit être réinitialisée manuellement
- Signale des états d’alarme chroniques pouvant provenir de la panne imminente d’un composant ; laisse le temps d’effectuer une inspection ou une maintenance corrective
- Permet de définir un intervalle variable entre la détection de l’état d’alarme et la transmission du signal
- Comprend un circuit de programmation numérique précis, réglable sur 0,5, 1, 2, 4, 8, 18 ou 32 minutes
- Fonctionne indépendamment de l’alimentation électrique ; batterie intégrée et test d’alarme requiert une pile de 9 V fournie par le client
- Dimensions globales, L x l x H : 1,6 × 6,4 × 12,1 cm (1,62 × 2,5 × 4,75 in)
Système d’alarme électronique à distance de luxe
- Peut être programmé pour déclencher une alarme sonore en cas d’augmentation de température ou de panne de courant 120 V, 60 Hz
- Alarme pouvant composer jusqu’à quatre numéros de téléphone
- Signale un état d’alarme dans n’importe quel système téléphonique qui accepte la numérotation par impulsions
- Un seul système pouvant surveiller jusqu’à quatre congélateurs individuels ou jusqu’à trois groupes de congélateurs
- Nécessite une ligne téléphonique dédiée
N’est pas en vente dans les pays qui nécessitent un marquage CE
Systèmes d’alarme local électronique
- À utiliser avec les réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire haute performance
- Système autonome qui comprend un interrupteur d’alarme à clé MARCHE/ARRÊT, des alarmes sonores et visuelles en cas de panne de courant et d’écart de la température, un bouton de mise en sourdine et un bouton de test d’alarme
- Armoire en métal peint avec affichage numérique de la température et interrupteur d’alarme à clé
- Doit être installé par le client
Système d’alarme à distance standard
- À utiliser avec les réfrigérateurs et congélateurs à usage général, les réfrigérateurs de chromatographie équipés d’un système d’alarme local électronique secondaire et les congélateurs à ultra-basse température
- Peut être installé jusqu’à une distance de cinq cent mètres et peut être utilisé avec des contacts normalement ouverts ou normalement fermés
- Émission d’un signal sonore et visuel en cas de panne de courant ou d’écart de température
- Câble non inclus
- Pour 115 V
- Nécessite un système d’alarme installé en usine
Spécification
Alarme pour réfrigérateur et congélateur | |
Peint | |
Réfrigérateurs et congélateurs Thermo Scientific™ | |
Manuel | |
120 V |
Métal | |
CE | |
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. | |
Alarme |