Learn More
Thermo Scientific™ Refrigerated Incubators with 4°C to 60°C Range
Refrigerated Incubators are crucial for maintaining precise low-temperatre conditions necessary for the growth and preservation of samples.
5225.00€ - 11875.00€
Spécification
Matériau de la cuve | Powder-coated Cold Rolled Steel |
---|---|
Technologie de capteur de CO2 | No Sensor |
Éclairage | Yes |
Plage de températures (métrique) | 4°C to 60°C |
Réfrigérant | R290 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Dimensions (L x l x H) | Nbre d’étagères | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Dimensions (L x l x H) | Nbre d’étagères | Prix | Quantité et disponibilité | |||
30280823
|
Thermo Scientific™
TFSRI150-230V |
150 L | 550 x 450 x 615 cm | 700 x 640 x 1215 cm | 2 |
5225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
30280822
|
Thermo Scientific™
TFSRI250-230V |
250 L | 550 x 450 x 1015 cm | 700 x 640 x 1615 cm | 3 |
7600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
30280820
|
Thermo Scientific™
TFSRI720-230V |
670 L | 790 x 628 x 1350 cm | 940 x 820 x 1990 cm | 4 |
11875.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
30280821
|
Thermo Scientific™
TFSRI420-230V |
420 L | 640 x 628 x 1050 mm | 790 x 820 x 1690 mm | 3 |
9975.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Thermo Scientific™ Refrigerated Incubators, with a temperature range of 4°C to 60°C, utilize robust compressor cooling to ensure a controlled temperature environment and are available in a range of sizes to fit your application needs.
- Temperature range 4°C to 60°C
- Temperature stability and uniformity fitting most applications
- Environmentally-friendly hydrocarbon refringent, R290, has a Global Warming Potential index (GWP) of 3, keeping the environmental impact of the refrigeration system minimized
- 7 in. touch screen for data export, alarm history, operating status, and real-time temperature curve
- Coated cabinet interior and adjustable shelves make cleaning a breeze, with flexible and corrosive-resistant operation
- USB data export
- Temperature sensor open/short cut-off alarm, door open alarm, standby or auto-restart after power failure
- High temperature cut-off and low temperature alarm
- Ability to program and store upto 40 programs, with 99 segments each on user interface
- Three level access control to avoid non-authorized operation
Spécification
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
Yes | |
R290 | |
0.7°C at 37°C |
No Sensor | |
4°C to 60°C | |
0.1°C at 37°C |