Learn More
Fisherbrand™ Sachet de culture cellulaire GT4 Expert pour centrifugeuse
Ne perdez pas de temps à trouver les bons numéros de référence pour votre application !Le kit d’experts pour centrifugeuse Fisherbrand™ GT4 est un kit de centrifugeuse à application pour assurer une commande rapide et pratique de tous les composants nécessaires à l’exécution d’un protocole spécifique.
Marque:  Fisherbrand™ 50164302
5759.04 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 17161925
  • 9535.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Facilité d’utilisation :
    • Capacité exceptionnelle de traitement de 40 tubes coniques de 50 ml en un seul cycle, sous des couvercles certifiés de confinement biologique.
    • Le panneau de commande intuitif simplifie leur utilisation et fournit des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
    • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité du couvercle, quelle que soit la hauteur de paillasse.
    • Le système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir
    • Le système permet de passer rapidement d’une application à l’autre
    • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil
    • La solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes
    • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée
    • Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni
    • Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle
    • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations
    • Le système est ventilé
    Gain de place :
    • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger/décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil en toute simplicité
    Efficacité énergétique :
    • réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4 x 750 mL
Fisherbrand
Centrifugeuse, 4 rotors de 750 ml, godets, couvercles de confinement biologique, adaptateurs coniques de 50 ml, adaptateurs coniques de 15 ml
Oui
Oui
200/230 V
25 830 x g
No
Sachet de culture cellulaire GT4 Expert 3L (ventilée)
Sachet de culture cellulaire GT4 Expert 3L pour centrifugeuse ventilée
50/60 Hz
Vidéos
  • Fisherbrand Centrifuge GT4 FR
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Centrifuge GT4 FR
    • Fisherbrand Centrifuge GT4 EN
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:41
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:41
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Fisherbrand Centrifuge GT4 EN
    • 2021-09 POTM Fisherbrand TraceableLIVE (FR)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:50
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:50
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Fisherbrand TraceableLIVE (FR)
    • 2021-08 POTM Fisherbrand TraceableLIVE (EN)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:50
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:50
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Fisherbrand TraceableLIVE (EN)
    Certificats
    Voir les accessoires
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Sachet de culture cellulaire GT4 Expert pour centrifugeuse > Sachet GT4 Expert pour centrifugeuse Fisherbrand™ ; réfrigérée : Non ; comprend : centrifugeuse, 4 rotors de 750 ml, godets, couvercles de confinement biologique, adaptateurs coniques de 50 ml, adaptateurs coniques de 15 ml