Learn More
Thermo Scientific™ Arctic A45HC Refrigerated Circulators
Thermo Scientific™ Refrigerated Bath Circulators have a robust refrigeration system ensures that samples and applications can be cooled quickly, with cooling capacities up to 800 watts. Natural hydrocarbon (HC) refrigerants with environmentally friendly, low global warming potential (GWP) on select models.
Marque: Thermo Scientific™ 1565401HC
Description
Thermo Scientific™ Arctic Series refrigerated bath circulators offer outstanding cooling power, expansive temperature ranges, powerful force/suction pumps, and sophisticated digital control technology designed to ensure accuracy and reproducibility of your liquid temperature control procedures. The stainless steel reservoir is offered in multiple capacities with a variety of reservoir openings and depth dimensions for maximum application flexibility.
- Solution personnalisable pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain
- Large choix de plages de températures, de capacités de pompage et de volumes de bain avec une couverture de garantie de premier plan
- Sélection d’écrans intuitifs pour prendre en charge votre application et s’adapter à votre budget
- Une gamme d’accessoires et d’inserts pour la sécurité et la gestion des échantillons
- Fiabilité robuste, même dans les applications les plus exigeantes
- Technologie de contrôle numérique pour une stabilité et un contrôle précis de la température
- Capacité de pompage robuste et puissante pour la circulation externe des liquides
- Surface de travail en acier inoxydable résistant à la corrosion et à large volume
- Aide pour vous et l’environnement
- Expertise technique et assistance à portée de main
- Service fourni par l’équipe d’assistance technique, de dépôt locale dédiée
- Durabilité en tête grâce à la conservation de l’eau, aux options d’économie d’énergie et à la fabrication sans déchets
Spécification
Acier inoxydable | |
Thermostat à circulation réfrigéré/chauffant à bain | |
UL/CSA/IEC/EN | |
900 watts | |
Pompe foulante, pompe d’aspiration | |
Numérique | |
Adaptateurs de tuyaux de 8 mm et 12 mm pour la circulation externe, cordon d’alimentation de 6 pi et couvercle pour l’espace de travail | |
20 LPM | |
Thermostat réfrigéré/chauffant à bain | |
+/- 0,5 degrés | |
3 ans | |
23,8 x 15,1 x 31 in | |
7,2 in | |
184 cm | |
7,9 in | |
39 in | |
99 cm | |
122 lbs | |
68 kg | |
50,60 Hz |
AC | |
12 L | |
RS232 | |
Maximum 24 | |
Maximum 200°C | |
Oui | |
560/8,12 | |
A45 | |
R290 | |
Oui | |
7,9 x 6,8 x 7,2 in | |
39 in | |
99 cm | |
28 in | |
200 cm | |
7,9 in | |
200 cm | |
150 lb | |
230V |