Learn More
Techne™ Bain réfrigéré
Adapté à une large gamme de températures
Marque: Techne™ 12212-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réfrigération intégrée pour un refroidissement efficace
- La structure robuste en acier inoxydable facilite le nettoyage
Spécification
7 L | |
de -20°C à +100°C | |
RB-5A | |
230 V |
20°C à 145W, 0°C à 145W, -10°C à 110W | |
Bain à circulation avec unité de réfrigération intégrée, Plage de température de -35°C à +100°C, Construction robuste en acier inoxydable, Trois modèles de bain réfrigéré disponibles : 7, 12, 22 litres, Garantie de 3 ans. | |
3 ans | |
50/60 Hz |