Learn More
Métaux réfractaires, solution étalon de plasma, Specpure™, Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr à 100 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
240.20€ - 618.08€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Refractory Metals plasma standard solution |
---|---|
Note relative au nom | Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr at 100μg/mL |
Forme physique | Liquide |
Numéro MDL | MFCD00151265 |
Numéro UN | UN3264 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11319808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044270.AE |
100 mL |
240.20€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450700
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044270.AP |
500 mL |
618.08€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Refractory Metals plasma standard solution | |
Liquide | |
UN3264 |
Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr at 100μg/mL | |
MFCD00151265 | |
Specpure™ |
Sécurité et traitement
Nocif par inhalation, Peut être corrosif pour les métaux, Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
Toxicité aiguë (category 4), Substances/mélanges corrosifs pour les métaux (category 1), Corrosion/irritation cutanée (category 1)
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante