Learn More
Indice de réfraction standard (saccarose stabilisé) de 1,35568 unités nD à 20°C, Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
:
15 ml
Description
- Reagecon détient l’accréditation ISO 17025 pour tester l’indice de réfraction (normes Brix) à l’aide de la réfractométrie (réf. INAB : 264T).
- Ce produit présente une incertitude de mesure de ± 0,00014 unités nD.
- Il est stable pendant un an, ouvert ou non, et est présenté dans un flacon compte-gouttes de 15 ml pratique.
- Le produit est préparé par gravimétrie sur une base pondérale.
- Le soluté et le solvant sont tous deux pesés sur une balance étalonnée par des poids traçables de l’OIML.
- Reagecon détient l’accréditation ISO 17025 pour l’étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C).
- Le certificat d’étalonnage de la balance qui en résulte est délivré conformément aux exigences de la norme ISO / CEI 17025.
- Haute précision (± 0,000158 unités nD)
- Testé à l’aide d’un réfractomètre de pointe
- Testé à l’aide d’une méthode de test certifiée ISO 17025
Spécification
Spécification
| Type | Réfractomètre liquide |
| Description | 1,35568 nD à 20deg;C (plusmn; 0,00014) |
| Précision | plusmn; 0,00014 unités nD |
| À utiliser avec (application) | Étalonnage des réfractomètres |
| Quantité | 15 ml |