Learn More
Olympus™ Unité de miroir à fond clair à lumière réfléchie, U-MBF3
Artikelnummer. 12681521
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
À utiliser avec (équipement):
Microscopes BX2, IX2, BX, IX
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12681521
missing translation for 'mfr': Olympus™ K10017462
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilisez cette unité de miroir en forme de cube pour l’éclairage à fond clair. L’unité de miroir à fond clair à lumière réfléchie, Olympus™, U-MBF3 est de style étroit pour la tourelle à 6 positions sur la série BX et IX de microscopes.
  • Demi-miroir pour un éclairage à fond clair à lumière réfléchie.
  • Comprend un ensemble de miroirs filtres et un cube vierge.
  • Style étroit pour la tourelle à 6 positions placée sur les microscopes Olympus des séries BX2 et IX2.
  • Permet également de modifier l’ancienne tourelle à 4 positions placée sur les microscopes des séries BX et IX.
Spezifikation
Type Lumière réfléchie, unité de miroir Darkfield
À utiliser avec (équipement) Microscopes BX2, IX2, BX, IX
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt