Learn More
Labcon Racks rechargeables pour pointes Labcon
Click to view available options
Capacité:
Cônes (10 à 1 250 μL)
Pointes (Labcon 10 μl)
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
Description
- Rack pour pointes de pipette
- Rechargeable
- Avec couvercle transparent articulé
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 ; BFP FDA CFR21 |
| Type de produit | Rechargeable |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Violet |
| Capacité | Cônes (10 à 1 250 μL) |
| Matériau | PP |
| Positions | Capacité pour une plateforme de recharge de 96 pointes |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de liquides |
| Conditionnement | 10 racks/sachet / 10 sachets/boîte |
| Afficher plus |