Learn More
Labcon™ Portoirs rechargeables pour pointes de recharge Eclipse™
GREENER_CHOICE
Code produit. 16661963
Click to view available options
Capacité:
100 pointes de 1 250 μl
10 pointes de 1 250 μl
10 pointes de 250 μl
1 000 pointes de 1 250 μl
Pointes de 10 μl
Couleur:
Assortiment
Émeraude
Violet
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
6 pièces
Code produit. 16661963
Marque: Labcon™ 12809600069
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Each rack is designed to hold one refill of 96 tips.
  • Portoir pour pointes de pipette
  • Rechargeable
  • Avec couvercle transparent articulé
  • Pour une utilisation avec les recharges de pointes de pipettes Eclipse™
  • Capacité pour une plateforme de recharge de 96 pointes
  • Autoclavable
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Type de produit Rechargeable
Autoclavable Autoclavable
Couleur Violet
Capacité 10 pointes de 250 μl
Matériau PP
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Nb par paquet 10/paquet
Quantité 10 racks/sachet, 10 sachets/boîte
Conditions d’expédition RT